Principaux documents
AB5932
Sigma-Aldrich
Anti-Potassium Channel KvLQT1 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
IKs producing slow voltage-gated potassium channel subunit alpha KvLQT1, KQT-like 1, Voltage-gated potassium channel subunit Kv7.1, kidney and cardiac voltage dependent K+ channel, potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 1, slow delay
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNQ1(3784)
Description générale
KvLQT1(Kv7.1) is a voltage-gated potassium channel protein coded for by the gene KCNQ1. This protein is present in the cell membranes of cardiac muscle tissue and in inner ear neurons among other tissues. KvLQT1 can form heteromultimers with two other potassium channel proteins, KCNE1 and KCNE3 and in heart cells is required for the repolarization phase of the cardiac action potential. Mutations in the gene are associated with hereditary long QT syndrome, Romano-Ward syndrome, Jervell and Lange-Nielsen syndrome and familial atrial fibrillation, lead to a defective KvLQT1 protein and several forms of inherited arrhythmias known as Long QT syndrome, Short QT syndrome, and Familial Atrial Fibrillation.
Spécificité
This antibody recognizes Potassium Channel KvLQT1 protein.
Immunogène
KLH-conjugated linear peptide from the C-terminus of human KvLQT1.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
&&&
Analyse par immunohistochimie :
μ
μ
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Canaux ioniques et transporteurs
Qualité
µµ
Description de la cible
~ 72 kDa Observed
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4, NaCl 150 mM) contenant 0,05 % d'azoture de sodium
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lipopolysaccharide-induced inflammation attenuates taste progenitor cell proliferation and shortens the life span of taste bud cells.
Cohn, ZJ; Kim, A; Huang, L; Brand, J; Wang, H
BMC Neuroscience null
Preet S Chadha et al.
British journal of pharmacology, 166(4), 1377-1387 (2012-01-19)
The aim of this study was to characterize the functional impact of KCNQ1-encoded voltage-dependent potassium channels (K(v)7.1) in the vasculature. Mesenteric arteries, intrapulmonary arteries and thoracic aortae were isolated from adult rats. K(v)7.1 channel expression was established by fluorescence immunocytochemistry.
Structural interplay of KV7.1 and KCNE1 is essential for normal repolarization and is compromised in short QT syndrome 2 (KV7.1-A287T).
Ina Rothenberg et al.
HeartRhythm case reports, 2(6), 521-529 (2017-05-12)
Akiko Kojima et al.
British journal of pharmacology, 178(13), 2690-2708 (2021-03-26)
The slowly activating delayed rectifier K+ channel (IKs ), composed of pore-forming KCNQ1 α-subunits and ancillary KCNE1 β-subunits, regulates ventricular repolarization in human heart. Propofol, at clinically used concentrations, modestly inhibits the intact (wild-type) IKs channels and is therefore unlikely
Fu Liang Ng et al.
British journal of pharmacology, 162(1), 42-53 (2010-09-16)
KCNQ-encoded voltage-gated potassium channels (K(v) 7) have recently been identified as important anti-constrictor elements in rodent blood vessels but the role of these channels and the effects of their modulation in human arteries remain unknown. Here, we have assessed KCNQ