AB5663P
Anti-Histamine Receptor 4 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
H4R
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HRH4(59340)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide per well (Catalog number AG217).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable