AB5561
Anti-GABA A Receptor β2 Antibody, cytoplasmic loop
Chemicon®, from rabbit
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, bovine, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GABRB2(2561)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunopreciptation: The antibody will immunoprecipitate 68% of all GABAA receptors in dodecylsulfate extracts of rat forebrains (150 μL) using 15 μg of antibody.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2