Principaux documents
AB5306
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
100 μL
400.00 CHF
400.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
400.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
400.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anti-Amyloid Antibody, β 37-42, aβ, serum, Chemicon®
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Spécificité
Amyloid-beta, 37-42.
Immunogène
Amyloid-beta 37-42 conjugated to KLH.
Application
Detect Amyloid using this Anti-Amyloid Antibody, β 37-42, aβ validated for use in ELISA, IH(P).
Immunohistochemistry: 1:100-1:400. Works on formaldehyde fixed, paraffin embedded tissue.
ELISA: 1:500-1:2000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Serum. Liquid with 0.02% azide.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Beta-amyloid expression, release and extracellular deposition in aged rat brain slices.
Marksteiner, J; Humpel, C
Molecular Psychiatry null