Principaux documents
AB4073
Sigma-Aldrich
Anti-Farnesyl Antibody
Chemicon®, from rabbit
100 μG
420.00 CHF
420.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
420.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
420.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Protein isoprenylation is a post-translational modification that affects about 0.5% of cellular proteins and is essential for the biological activity of proteins. Two enzymes catalyze theattachment of two prenyl groups to the sulfhydryl group of carboxyl-terminal cysteine groups. & The two enzymes involved in this transfer are farnesyltransferase and geranylgeranyltransferase. These transfer a 15 carbon farnesyl or a 20 carbon geranygeranyl, respectively, from aprenyl-pyrophosphate to the protein. Examples of proteins containing this C-A-A-X motif are members of the Ras small G protein family, the nuclear lamins and the gamma subunit oftrimeric G proteins. Prenylation of proteins is necessary for membrane association of proteins as well as protein-protein interactions and the nature of the linked isoprenyl group can influence the protein interactions, such as the interaction between G proteins and receptors.
Spécificité
Recognizes farnesyl motif derived from isoprenylated C-A-A-X sequence. Also cross-reacts with geranylgeranyl motif. Detects KLH as well.
Immunogène
Antibody developed using farnesyl cysteine conjugated to KLH.
Application
&&&
Domaine de recherche
Signalisation
Sous-domaine de recherche
MAP kinases
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. Sterile liquid in phosphate buffered saline and 0.08% sodium azide.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C, en aliquotes non diluées, pendant 12 mois à compter de la date de réception. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zurab Siprashvili et al.
Nature genetics, 48(1), 53-58 (2015-11-26)
Small nucleolar RNAs (snoRNAs) are conserved noncoding RNAs best studied as ribonucleoprotein (RNP) guides in RNA modification. To explore their role in cancer, we compared 5,473 tumor-normal genome pairs to identify snoRNAs with frequent copy number loss. The SNORD50A-SNORD50B snoRNA
Fei Liu et al.
Human molecular genetics, 24(16), 4648-4659 (2015-06-03)
Retinitis pigmentosa (RP) affects about 1.8 million individuals worldwide. X-linked retinitis pigmentosa (XLRP) is one of the most severe forms of RP. Nearly 85% of XLRP cases are caused by mutations in the X-linked retinitis pigmentosa 2 (RP2) and RPGR.
C Banfi et al.
Communications biology, 4(1), 1109-1109 (2021-09-23)
The research into the pathophysiology of atherosclerosis has considerably increased our understanding of the disease complexity, but still many questions remain unanswered, both mechanistically and pharmacologically. Here, we provided evidence that the pro-oxidant enzyme Prenylcysteine Oxidase 1 (PCYOX1), in the
Tsuyoshi Waku et al.
iScience, 24(10), 103180-103180 (2021-10-21)
Lipids, such as cholesterol and fatty acids, influence cell signaling, energy storage, and membrane formation. Cholesterol is biosynthesized through the mevalonate pathway, and aberrant metabolism causes metabolic diseases. The genetic association of a transcription factor NRF3 with obesity has been
Kazuhiro Shirozu et al.
Shock (Augusta, Ga.), 42(6), 570-577 (2014-07-22)
Acute liver failure (ALF) is a fatal syndrome associated with massive hepatocyte death. There is no cure for ALF except liver transplantation. Protein farnesylation is a lipid modification of cysteine residues that is catalyzed by farnesyltransferase (FTase) and has been