AB3570P
Anti-Organic Anion Transporting Polypeptide 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
oatp1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLCO4A1(28231)
Spécificité
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence is unique to rat. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogène
Application
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
ELISA: 0.5-1 μg/mL using 1 μg/mL immunogen per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
During shipment, small volumes of antibody will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For antibodies with volumes of 200 μl or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable