AB3150
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
32 kDa Fragment of beta-Actin
488.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
About This Item
488.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Fractin Antibody, CT, serum, Chemicon®
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blot: 1:1000-1:4000 for incubation overnight at 4°C. Recommended antibody dilution buffer: TBS with 3% BSA and 0.05% Tween 20, pH 7.4
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL: Staurosporin treated neuronal cultures.
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable