AB1857
Anti-Osteocalcin Antibody, a.a. 1-22
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-BGP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BGLAP(632)
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA (1:5000)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Hormones & Receptors
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option