AB1598P
Anti-Vesicular Monoamine Transporter 2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
VMAT2
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC18A2(6571)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry: 1-20 μg/mL on paraformaldehyde fixed sections.
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL (1 μg/mL VMAT1 peptide (Catalog Number AG251)/well)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat brain tissue
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable