AB1594P
Anti-Serotonin Transporter Antibody
Chemicon®, from rabbit
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Neuronal & Glial Markers
Cell pellets are resuspended in 100 μL lysis buffer (25 mM Tris, pH 7.6, 150 mM NaCl, 1 μg/mL aprotonin, 10 μg/mL leupeptin, 1 mM phenylmethylsulfonylfluoride, 1 mM sodium orthovanadate, 1 mM EDTA, and 1% Triton X-100). Samples were incubated for 1 hour at 4°C and were pelleted at high speed for 10 minutes at 4°C, and 100 μg protein per sample was subjected to 10% sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis.
ELISA: 1:100,000 primary EIA using immunogen only (50-100 ng SERT peptide (Catalog Number AG297)/well). Not tested on purified protein at the stated dilutions.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable