AB1587P
Anti-Adenosine A1 Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat, sheep, guinea pig, pig
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADORA1(134)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry: Caufield, 2003. Light 2% PFA fixation 5-10 minutes --long fixations lower staining intensity.
Western blot: 1-10 μg/mL (Chemiluminescence technique): Membrane preparations are recommended for enhanced signals {Smith et al (2001) Biochem Pharmacology 61:237-244} Higher concentrations of the antibody may be necessary if calorimetric detection or milk-based antibody diluent are used.
ELISA: 1:10,000-1:50,000 (50-100 ng A1R peptide (Cat. Number AG289)/well)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Circadian Rhythm & Sleep
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Brain tissue
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable