Principaux documents
8.57006
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B2 for DNA Synthesis
60% Lutidine in MeCN (v/v), Novabiochem®
Synonyme(s) :
60% Lutidine in MeCN (v/v), Novabiochem®
500 ML
244.00 CHF
4 L
2 100.00 CHF
244.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
244.00 CHF
4 L
2 100.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.22
244.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Température de transition
flash point 10.0 °C
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857006.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (GL-45 Neck Finish).
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F
Point d'éclair (°C)
10.0 °C