8.57000
Activator solution for DNA Synthesis
0.25M 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole in MeCN, Novabiochem®
Synonyme(s) :
0.25M 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole in MeCN, Novabiochem®
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
97 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
solution
Température d'inflammation spontanée
524 °C (Acetonitrile)
Limite d'explosivité
3.0-17 % (v/v) Acetonitrile)
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Point d'ébullition
81.6 °C/1013 hPa (Acetonitrile)
Température de transition
flash point 2 °C (Acetonitrile)
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
- 857000.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
- 857000.2500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
- 857000.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - (Acetonitrile)
Point d'éclair (°C)
2 °C - (Acetonitrile)