Principaux documents
8.56188
Sigma-Aldrich
H-His(Trt)-Trityl NovaPEG resin
Novabiochem®
About This Item
Code UNSPSC :
51171641
Niveau de qualité
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable