Principaux documents
8.56163
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Trp(Boc)-Wang resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
5 G
446.00 CHF
446.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
446.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
446.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal D-tryptophan amino-acid residue by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-13-2026
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable