Principaux documents
8.56106
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Trt)-Wang resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
1 G
93.40 CHF
5 G
336.00 CHF
93.40 CHF
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
93.40 CHF
5 G
336.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
93.40 CHF
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal asparagine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Prepared from a low load Wang resin, to help facilitate the synthesis of longer peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-2076
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.20 - 0.40 mmol/g
Enantiomeric purity: lot specific result
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly(styrene - 1% DVB,) 100 - 200 mesh. The resin is endcapped after coupling the amino acid derivative.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable