Principaux documents
8.56083
Sigma-Aldrich
Fmoc₄-Lys₂-Lys-ß-Ala-Wang resin
Novabiochem®
250 MG
270.00 CHF
1 G
808.00 CHF
270.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
270.00 CHF
1 G
808.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
270.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Tetravalent MAP resin for preparing peptide antigens.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 05-24-0152
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.10 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB) 100 - 200 mesh.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable