Principaux documents
8.56076
Sigma-Aldrich
H-Ile-Sulfamylbutyryl NovaSyn® TG resin
Novabiochem®
5 G
1 050.00 CHF
1 050.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
1 050.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 050.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Pre-loaded safety-catch resin for synthesis of C-terminally modified isoleucine peptides by Fmoc SPPS. Linker is activated to cleavage by nucleophiles by methylation using TMS-diazomethane.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-3727
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The base resin is amino PEG-PS-polymer (90 µm)
Informations légales
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable