8.56025
Fmoc-Asp(NovaSyn® TGA)-OAll
Novabiochem®
Gamme de produits
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.15 - 0.25 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
Base resin is PEG-PS-copolymer (90µm) functionalised with 4-hydroxy-methylpenoxyacetic acid.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable