Principaux documents
8.53113
Sigma-Aldrich
Boc-D-Glu-OBzl
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-D-Glu-OBzl, N-α-t.-Boc-D-glutamic acid α-benzyl ester
25 G
943.00 CHF
943.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
943.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H23NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
943.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N([C@H](CCC(=O)O)C(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m1/s1
Clé InChI
CVZUKWBYQQYBTF-CYBMUJFWSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of D-γ-glutamic acid amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-13-0072
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +26.5 - +31.5 °
Purity (DC(009B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable