Principaux documents
8.53061
Sigma-Aldrich
Boc-Phg-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Phg-OH, N-α-t.-Boc-L-phenylglycine
25 G
873.00 CHF
873.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
873.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
873.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
88-91 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](c1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
Clé InChI
HOBFSNNENNQQIU-JTQLQIEISA-N
Description générale
Standard building block for introduction of phenylglycine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0108
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in ethanol): 130.0 - 139.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.