Principaux documents
8.52371
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Clt)-OH
for peptide synthesis, Novabiochem
Synonyme(s) :
Fmoc-His(Clt)-OH, N-α-Fmoc-N-im-2-chlorotrityl-L-histidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H32ClN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
654.15
Code UNSPSC :
12352209
Nom du produit
Fmoc-His(Clt)-OH, Novabiochem®
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C40H32ClN3O4/c41-36-22-12-11-21-35(36)40(27-13-3-1-4-14-27,28-15-5-2-6-16-28)44-24-29(42-26-44)23-37(38(45)46)43-39(47)48-25-34-32-19-9-7-17-30(32)31-18-8-10-20-33(31)34/h1-22,24,26,34,37H,23,25H2,(H,43,47)(H,45,46)/t37-/m0/s1
Clé InChI
SYGADBVEKBWUKO-QNGWXLTQSA-N
Description générale
A useful derivative for the convergent synthesis of peptide due to the enhanced stability of Clt group compared to Trt group to mildy acidic reagents. Fmoc-His-(Clt)-OH gives approximately a third less racemization when compared to Fmoc-His(Trt)-OH during slow coupling reactions.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
Not applicable