Principaux documents
8.51063
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,4-diaminobutane hydrochloride
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
mono-Fmoc 1,4-diaminobutane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 4NH 2 · HCl
1 G
89.00 CHF
5 G
387.00 CHF
25 G
1 880.00 CHF
89.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
89.00 CHF
5 G
387.00 CHF
25 G
1 880.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H22N2O2 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.39 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
89.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Nom du produit
mono-Fmoc 1,4-diaminobutane hydrochloride, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: spacer
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.NC(CCCN)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H22N2O2.ClH/c20-11-5-10-18(21)19(22)23-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12,20-21H2;1H
Clé InChI
MQNPDQUDVAWHCN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diaminobutane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
Liaison
Replaces: 01-63-0055
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable