Principaux documents
8.45127
Sigma-Aldrich
Chlorosulfuric acid
≥98% (acidimetric)
Synonyme(s) :
Chlorosulfonic acid, Chlorosulfuric acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Numéro de classement CE :
232-234-6
Nom du produit
Chlorosulfonic acid, Msynthplus
Pression de vapeur
3.08 hPa ( 20 °C)
Essai
≥98% (acidimetric)
Forme
liquid
Puissance
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O, Aqueous solution; rigorous decomposition)
pb
152 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
-80 °C
Densité
1.75 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Msynthplus
Application
Chlorosulfonic acid Msynthplus. CAS 7790-94-5, pH < - 1 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution,(rigorous decomposition).
Remarque sur l'analyse
Colour (visual)colourlessAppearance of substance (visual)clearAssay (acidimetric)≥ 98.0 %Free SO₃≤ 1.0 %The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Informations légales
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable