Principaux documents
8.45008
Sigma-Aldrich
Selenium dioxide
(sublimed) Msynthplus
Synonyme(s) :
Selenium dioxide, Selenious anhydride, Selenium(IV) oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
O2Se
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.96
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
231-194-7
Pression de vapeur
<1 Pa ( 20 °C)
Forme
powder
Puissance
68.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
pH
2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
340 °C
Solubilité
1353 g/L
Densité
3.95 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
Clé InChI
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): powder
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Te (Tellur) (ICP MS): lot specific result
Informations légales
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
Not applicable