Principaux documents
8.44008
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
tert-Butyl methyl ether, MTBE, MTB, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
216-653-1
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
268 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
460 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.5-8.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
Viscosité cinématique
0.409 cSt(40 °C)
pb
55.3 °C/1013 hPa
Pf
-108.6 °C
Température de transition
flash point -28 °C
Solubilité
42 g/L
Densité
0.74 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Clé InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
tert-Butyl methyl ether for synthesis. CAS 1634-04-4, EC Number 216-653-1, chemical formula (CH₃)₃COCH₃.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup