Principaux documents
8.43967
Sigma-Aldrich
1,2,3-Tribromopropane
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2,3-Tribromopropane
50 ML
120.00 CHF
250 ML
512.00 CHF
120.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
120.00 CHF
250 ML
512.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H5Br3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Numéro de classement CE :
202-478-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
120.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
pb
220 °C/1013 hPa
Pf
16-17 °C
Température de transition
flash point 93 °C
Densité
2.398 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
BrC(CBr)CBr
InChI
1S/C3H5Br3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
Clé InChI
FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup