8.43834
1-Bromo-3-methoxypropane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Bromo-3-methoxypropane
98.30 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
About This Item
98.30 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Produits recommandés
Pression de vapeur
6.6 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (GC)
Puissance
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 ( in H2O)
pb
121 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 43 °C
Densité
1.36 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
BrCCCOC
Clé InChI
CEVMYGZHEJSOHZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.355 - 1.365
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
109.4 °F
Point d'éclair (°C)
43 °C