Documents
8.41638
Sigma-Aldrich
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
for synthesis
Synonyme(s) :
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H9BF4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
206-994-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (acidimetric)
Forme
crystals
Pf
202-203 °C (sublimed)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C3H9O.B.4FH/c1-4(2)3;;;;;/h1-3H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
Clé InChI
KAAQTDVQNWMZJT-UHFFFAOYSA-J
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable