Principaux documents
8.41355
Sigma-Aldrich
Isophthalonitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
Isophthalonitrile, Benzene-1,3-dicarbonitrile, 1,3-Dicyanobenzene
100 G
56.20 CHF
500 G
175.00 CHF
56.20 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
56.20 CHF
500 G
175.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
210-933-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
56.20 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.014 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
288 °C/1013 hPa
Pf
162-163 °C
Densité
1.3 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N#Cc1cc(ccc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H
Clé InChI
LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1