Principaux documents
8.41249
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium acetate
(50% solution in water) for synthesis
Synonyme(s) :
Tetramethyl ammonium acetate
10 ML
112.00 CHF
112.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
112.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
112.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Densité
1.000 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): 45.0 - 55.0 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3