Principaux documents
8.41244
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzotrifluoride
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-p-cresol, 4-Trifluoromethylphenol
1 G
48.30 CHF
5 G
195.00 CHF
48.30 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
48.30 CHF
5 G
195.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5F3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
206-945-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
48.30 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
powder
pb
73-75 °C/11 hPa
Pf
46-48 °C
Température de transition
flash point 83 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
Clé InChI
BAYGVMXZJBFEMB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 47 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup