Principaux documents
8.22002
Sigma-Aldrich
Crotonic anhydride
(mixture of cis and trans isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
Crotonic anhydride, 2-Butenoic anhydride
100 ML
36.10 CHF
36.10 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
36.10 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH=CHCO)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
210-807-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
36.10 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
290 °C
Puissance
2061 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
250 °C
Pf
-20 °C
Température de transition
flash point 113 °C
Densité
1.04 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C(=O)\C=C\C)C(=O)\C=C\C
InChI
1S/C8H10O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
Clé InChI
VJDDQSBNUHLBTD-GGWOSOGESA-N
Description générale
Crotonic anhydride is also known as 2-butenoic anhydride is commonly used as a precursor in the synthesis of polymers. Its reactive anhydride group makes it an effective acylating agent in esterification reactions, facilitating the formation of esters by reacting with alcohols.
Remarque sur l'analyse
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.040
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C