Principaux documents
8.20880
Sigma-Aldrich
4′-Nitroacetanilide
for synthesis
Synonyme(s) :
4′-Nitroacetanilide, N-Acetyl-4-nitroaniline
25 G
58.70 CHF
100 G
175.00 CHF
58.70 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Changer de vue
25 G
58.70 CHF
100 G
175.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H4-4-(NO2)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
203-169-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
58.70 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Pf
212-215 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
Clé InChI
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable