Principaux documents
8.20561
Sigma-Aldrich
2-Phenylacetohydrazide
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Phenylacetohydrazide, Acetic acid 2-phenylhydrazide, 1-Acetyl-2-phenylhydrazine
50 G
107.00 CHF
107.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
107.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352127
Numéro de classement CE :
204-055-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
107.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
131 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
N(NC(=O)C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-7(11)9-10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10H,1H3,(H,9,11)
Clé InChI
UICBCXONCUFSOI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3