Principaux documents
8.20450
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenol
for synthesis
Synonyme(s) :
3,4-Dichlorophenol
100 G
205.00 CHF
205.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Changer de vue
100 G
205.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
3,4-(Cl)2C6H3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
202-450-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
205.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
pb
253 °C/1013 hPa
Pf
66-68 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
Clé InChI
WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable