Principaux documents
8.20409
Sigma-Aldrich
Dibenzothiophene
for synthesis
Synonyme(s) :
Dibenzothiophene
25 G
55.30 CHF
55.30 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
25 G
55.30 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
205-072-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
55.30 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
>450 °C
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pb
331-333 °C/1013 hPa
Pf
95-98 °C
Température de transition
flash point 170 °C
Solubilité
0.0015 g/L (Lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[s]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
Clé InChI
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C