Principaux documents
8.18896
Sigma-Aldrich
1-Bromotetradecane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Bromotetradecane, Myristyl bromide, Tetradecyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)13Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
203-999-3
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
pb
175-178 °C/27 hPa
Pf
4-6 °C
Température de transition
flash point 149 °C
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
Clé InChI
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.020
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup