Merck
Toutes les photos(7)
Documents
8.18760
Supelco
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.5% (GC), for preparative purposes, synthesis, cleaning, extraction and analytical purposes, EMPLURA®
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Numéro Beilstein :
1718733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-578-6
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Éthanol, absolute EMPLURA®
Qualité
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Puissance
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤0.2% Water
Résidus d'évap.
≤0.0025%
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'éthanol (produit de qualité EMPLURA®) convient parfaitement à de nombreuses applications de base, telles que les travaux préparatoires de laboratoire, le nettoyage ou les procédés de production standard.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins un des douze principes de la chimie verte. Ce produit est biorenouvelable et constitue une alternative aux solvants pétrochimiques. L'éthanol est un solvant plus écologique et est donc conforme aux principes "Solvants et auxiliaires moins polluants" et "Utilisation de ressources renouvelables". Cliquez ici  pour de plus amples informations.
Application
  • Effects of ethanol or ethylene glycol exposure on PPAR gamma and aromatase expression in adipose tissue.: This study explores the biochemical effects of ethanol exposure on protein expressions impacting metabolic pathways in adipose tissues, highlighting its analytical application in understanding chemical interactions within biological systems (Vogel et al., 2024).
  • Advancing ethanol content determination in hydrogels: non-destructive and operational methods for health and criminal inspections.: Focuses on non-destructive techniques for determining ethanol content in hydrogels, critical for applications in healthcare monitoring and forensic analysis, offering insights into ethanols role in public health and safety (de O Morais et al., 2024).
  • The gastroprotective effect of Yucca filamentosa standardized crude leaves extract versus its nano-cubosomal formulation in ethanol-induced gastric injury.: Investigates the protective effects of plant extracts against ethanol-induced gastric damage, utilizing ethanol as a tool for studying therapeutic responses and formulation efficacy in clinical biochemistry settings (Hammad et al., 2024).
  • Atomic Layer Deposition of TiO(2) on Si Window Enables In Situ ATR-SEIRAS Measurements in Strong Alkaline Electrolytes.: Describes the enhancement of spectroscopic measurements through the atomic layer deposition of TiO2, facilitated by ethanol processes, improving analytical methodologies in chemically aggressive environments (Cai et al., 2024).
Caractéristiques et avantages
Ce bioéthanol est un choix judicieux pour un avenir durable en raison de sa haute qualité, de son prix abordable et de sa disponibilité immédiate.     
  • Il est produit à partir de céréales ou de canne à sucre, une source renouvelable
  • Moins toxique que l'éthanol synthétique (pas de sous-produits toxiques)     
  • La méthode de production est plus sûre pour l'environnement
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,5 %
Identité (IR) : conforme
Densité (d 20 °C/4 °C) : 0,789 - 0,790
Résidu d′évaporation : ≤ 0,0025 %
Eau : ≤ 0,20 %
Note de bas de page
1La distribution et l′utilisation de l′alcool éthylique en Suisse nécessite une licence émise par la Régie fédérale des alcools.
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Éthanol 96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.00967
Éthanol
Protocoles
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.