Documents
8.18685
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate
for synthesis
Synonyme(s) :
(2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate, L-(+)-Tartaric acid diethyl ester, DET, (-)-Diethyl-D-tartrate
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OOC(CHOH)2COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
237-458-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
162 °C/25 hPa
Pf
17 °C
Température de transition
flash point 93 °C
Densité
1.20 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
Clé InChI
YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.203 - 1.205
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -27.0 - -24.0 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup