Principaux documents
8.18257
Sigma-Aldrich
5-Nitrobenzimidazole
for synthesis
Synonyme(s) :
5-Nitrobenzimidazole
100 G
85.50 CHF
85.50 CHF
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
85.50 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
Numéro de classement CE :
202-341-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
85.50 CHF
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
Pf
204-208 °C
Solubilité
0.5 g/L
Masse volumique apparente
270 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1cc2[nH]cnc2cc1
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
XPAZGLFMMUODDK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable