Principaux documents
8.18253
Sigma-Aldrich
Trimethyl 1,2,3-propanetricarboxylate
for synthesis
Synonyme(s) :
Trimethyl 1,2,3-propanetricarboxylate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid trimethyl ester, Tricarballylic acid trimethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3OOCCH2CH(COOCH3)CH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.20
Code UNSPSC :
12352108
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
pb
130-135 °C/13 hPa
Densité
1.18 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H14O6/c1-13-7(10)4-6(9(12)15-3)5-8(11)14-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
IXINWTSBOAMACD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.182 - 1.184
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable