Principaux documents
8.18132
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
for synthesis
Synonyme(s) :
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
25 ML
54.90 CHF
100 ML
126.00 CHF
54.90 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
54.90 CHF
100 ML
126.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H19N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
212-199-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
54.90 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
14 hPa ( 39 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
290 °C
Puissance
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
-59 °C
Température de transition
flash point 37 °C
Solubilité
25.9 g/L
Densité
0.83 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N1C(CCCC1(C)C)(C)C
InChI
1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.834
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
98.6 °F
Point d'éclair (°C)
37 °C