8.18129
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trimethylsilyl triflate, Trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
4.7 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Température d'inflammation spontanée
405 °C (DIN 51794)
Point d'ébullition
35-37 °C/13 hPa
Température de transition
flash point 38 °C (DIN 51755 Part 1)
Densité
1.23 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H9F3O3SSi/c1-12(2,3)10-11(8,9)4(5,6)7/h1-3H3
Clé InChI
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.226 - 1.231
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup