Principaux documents
8.17018
SAFC
Polyéthylène glycol
20000, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Poly(éthylène glycol), Polyglycol, Oxyde de polyéthylène, Poly(oxyde d'éthylène), Polyoxy éthylène, PEG 20000, PEG
About This Item
Formule linéaire :
H(OCH2CH2)nOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
13111021
Numéro de classement CE :
500-038-2
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
scales
Température d'inflammation spontanée
>320 °C
Poids mol.
average Mn 20000
Technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
58-63 °C
Température de transition
flash point 260 °C
Solubilité
500 g/L
Densité
1.2 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Développer une formulation pharmaceutique nécessite de tenir compte de certaines spécificités et de lever des obstacles importants avant de réussir le lancement du médicament final ; on peut notamment citer les contraintes liées à la stabilité de la formulation, à la cinétique de libération ou à la biodisponibilité. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le polyéthylèneglycol (PEG) est un polymère polyvalent qui peut être utilisé dans les formes liquides, solides et semi-solides. Ses fonctions sont variées. Elles comprennent par exemple l'amélioration de la solubilité des principes actifs, un rôle de lubrifiant pour l'enrobage des comprimés et une fonction de véhicule, parmi bien d'autres. Notre gamme complète de PEG se décline en diverses tailles de polymères de différents poids moléculaires afin de répondre précisément aux besoins de vos applications.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
281.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138.6 °C - closed cup