Principaux documents
8.14902
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-cyanoacetamide
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Amino-2-cyanoacetamide, ACA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.09
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
229-771-3
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
119-122 °C
InChI
1S/C3H5N3O/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,5H2,(H2,6,7)
Clé InChI
JRWAUKYINYWSTA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 124 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable