Principaux documents
8.14779
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholine 4-oxide
(50% solution in water) for synthesis
250 ML
39.60 CHF
1 L
122.00 CHF
39.60 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
39.60 CHF
1 L
122.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352119
Nomenclature NACRES :
NA.22
39.60 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
>9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
100 °C
Pf
-70 °C
Densité
1.14 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (ex N): 49.0 - 51.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.115
Water (K. F.): 49.0 - 51.0 %
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1