Principaux documents
8.14704
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate, 3,6-Dimethyl-ß-resorcylic acid methyl ester
5 G
125.00 CHF
125.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
125.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
225-193-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
125.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
crystals
Pf
144-146 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)C(=O)c1c(c(c(cc1C)O)C)O
InChI
1S/C10H12O4/c1-5-4-7(11)6(2)9(12)8(5)10(13)14-3/h4,11-12H,1-3H3
Clé InChI
UUQHKWMIDYRWHH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable