Principaux documents
8.14324
Sigma-Aldrich
Bromotrimethylsilane
for synthesis
Synonyme(s) :
Bromotrimethylsilane, Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide, TMB, TMBS
10 ML
53.10 CHF
100 ML
179.00 CHF
53.10 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
53.10 CHF
100 ML
179.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
220-672-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
53.10 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
pb
79 °C/1013 hPa
Pf
-43 °C
Température de transition
flash point 32 °C
Densité
1.17 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Si](Br)(C)(C)C
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Clé InChI
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup
Protocoles
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.