8.14029
(4-Pyridylthio)acetic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
(4-Pyridylthio)acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Température d'inflammation spontanée
305 °C
Pf
255-258 °C (decomposes)
Masse volumique apparente
340‑390 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2S/c9-7(10)5-11-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H,5H2,(H,9,10)/p-1
Clé InChI
PGUPJAPHYIEKLT-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable